Learn More
(1R,2R)-Bortezomib, TRC
Código de producto. 30008298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008298 50 mg 50 miligramos
30012178 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67570550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132709-15-9
Fórmula molecular C19 H25 B N4 O4
Peso molecular (g/mol) 384.24
Sinónimo Boronic acid, B-[(1R)-3-methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-, B-[(1R)-3-Methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic acid, bortezomib diastereomer (R,R) (USP), bortezomib related compound A (USP)
Nombre IUPAC [(1R)-3-metil-1-[[(2R)-3-fenil-2-(pirazina-2-carbonilamino)propanoil]amino]butilo ácido borónico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-Bortezomib
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17+/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1969