Learn More
(1R,2R)-bis[(2-metoxifenil)fenilfosfino]etano, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10681125 1 g Frasco de vidrio 1 g
10127153 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10681125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 55739-58-7
Fórmula molecular C28H28O2P2
Peso molecular (g/mol) 458.48
Número MDL MFCD05863546
Clave InChI QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
Nombre IUPAC (R)-(2-metoxifenil)-[2-[(2-metoxifenil)-fenilfosfanil]etil]-fenilfosfano
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 104.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 3333
Rotación específica -80° to -85° (20°C, 589nm) (C=1, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.48
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino