Learn More
(1R,2R)-bis[(2-metoxifenil)fenilfosfino]etano, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10127153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127153 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10681125 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379352500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 55739-58-7
Fórmula molecular C28H28O2P2
Peso molecular (g/mol) 458.48
Número MDL MFCD05863546
Clave InChI QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
Nombre IUPAC (R)-(2-metoxifenil)-[2-[(2-metoxifenil)-fenilfosfanil]etil]-fenilfosfano
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 104.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 3333
Rotación específica -80° to -85° (20°C, 589nm) (C=1, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.48
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo cristalino