Learn More
(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-1,2,5,6,9,10-Hexabromociclododecano, TRC
Código de producto. 30390162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390162 10 mg 10 miligramos
30398704 25 mg -
30396647 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29411010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134237-50-6
Fórmula molecular C12 H18 Br6
Peso molecular (g/mol) 641.7
Sinónimo alpha-Hexabromocyclododecane, alpha-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R*,2R*,5S*,6R*,9R*,10S*)-, rel-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-α-HBCD, (±)-α-Hexabromocyclododecane, α-HBCD, α-Hexabromocyclododecane, α-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
Nombre IUPAC (1S,2R,5R,6S,9R,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano
SMILES Br[C@@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@H]1Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material alpha-Hexabromocyclododecane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.6509
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.