Learn More
(+)-(1R,2R,5R)--[(2-Hidroxipinan-3-ileno)amino]acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-(1R,2R,5R)--Ethyl [(2-Hydroxypinan-3-ylene)amino]acetate |
| CAS | 90473-01-1 |
| Fórmula molecular | C14H23NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ylidene]-glycine Ethyl Ester, [1R-(1alpha,2alpha,5alpha)]-N-(2-hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ylidene)-glycine Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO3/c1-5-18-12(16)8-15-11-7-9-6-10(13(9,2)3)14(11,4)17/h9-10,17H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CN=C1C[C@H]2C[C@H](C2(C)C)[C@@]1(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-[[(1R,4R,5R)-4-hidroxi-4,6,6-trimetil-3-biciclo[3.1.1]heptanilideno]amino]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1678 |