Learn More
(1R,2R,5R,6S,9S,10R)-rel-1,2,5,6,9,10-Hexabromociclododecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-Hexabromocyclododecane |
| CAS | 134237-52-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H18 Br6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R,2R,5R,6S,9S,10R)-rel-, Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo-, (1R*,2R*,5R*,6S*,9S*,10R*)-, rel-(1R,2R,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, (±)-γ-HBCD, (±)-γ-Hexabromocyclododecane, γ-HBCD, γ-Hexabromocyclododecane, gamma-Hexabromocyclododecane, gamma-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | Br[C@@H]1CC[C@@H](Br)[C@@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano |
| Peso molecular (g/mol) | 641.7 |
| Mostrar más |