Learn More
(+)-(1R,2R,5R)-2-hidroxi-3-pinanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-(1r,2r,5r)-2-Hydroxy-3-pinanone |
| CAS | 24047-72-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl-, (1R,2R,5R)-, 3-Pinanone, 2-hydroxy-, (1R,2R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl-, [1R-(1α,2α,5α)]-, (1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one, (+)-2-Hydroxy-3-pinanone, (+)-2-Hydroxypinocamphone, (+)-2α-Hydroxy-10β-pinan-3-one, (+)-2α-Hydroxy-3-pinanone, (1R,2R,5R)-2-Hydroxy-3-pinanone, (R,R,R)-2-Hydroxy-3-pinanone, 2α-Hydroxy-10β-pinan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1[C@@](C)(O)C(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,4R,5R)-4-hidroxi-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |