Learn More
(1R,2R,3S,5S)-2-hidroxi-6-oxabiciclo[3.1.0]hexano-3-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R,3S,5S)-2-Hydroxy-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol |
| CAS | 905580-84-9 |
| Fórmula molecular | C6H10O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol, 2-hydroxy-, (1R,2R,3S,5S)-, (1R,2R,3S,5S)-2-Hydroxy-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c7-2-3-1-4-6(9-4)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,3S,5S)-3-(hidroximetil)-6-oxabiciclo[3.1.0]hexan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |