Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Código de producto. 30427578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427578 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30427578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP45840050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS 22422-34-0
Fórmula molecular C10H18O2
Cantidad 50 g
Sinónimo (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
Nombre IUPAC (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 170.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307