Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, TRC
Product Code. 30415676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30415676 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30415676 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP4584001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
CAS 22422-34-0
Fórmula molecular C10H18O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (1R,2R,3S,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1R,2R,3S,5R)-2,3-Pinanediol, (-)-(1R:2R:3S:5R)-cis-α-Pineneglycol, cis-α-Pinene Glycol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (-)-2,3-Pinanediol, (-)-cis-Pinane-cis-2,3-diol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
Nombre IUPAC (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 170.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307