Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483078 250 mg 250 miligramos
15473078 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56580.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22422-34-0
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD09955216
Clave InChI MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
Nombre IUPAC (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
SMILES CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Punto de fusión 57°C to 59°C
Punto de ebullición 101°C to 102°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 2039144
Rotación óptica −8.6° (c=6.5 in Toluene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 99%