Learn More
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10349250 1 g Frasco de vidrio 1 g
11682879 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10349250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279560010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 22422-34-0 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22422-34-0
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD09955216
Clave InChI MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
Nombre IUPAC (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
SMILES CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 60.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 06,4145
Condición de rotación específica −8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Rotación específica − 8.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.