Learn More
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocanfeilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955201 5 g Glass bottle 5 g
11965201 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69460-11-3 | C10H19N | 153.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69460-11-3
Fórmula molecular C10H19N
Peso molecular (g/mol) 153.27
Clave InChI VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Sinónimo 1r,2r,3r,5s---isopinocampheylamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, bicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3r,5s, --isopinocampheylamine, --isopinocampheyl amine, 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,5s-pinane-3alpha-amine, --isopinocampheylamine; 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimeth-ylbicyclo 3.1.1 heptane-3-amine
PubChem CID 11744832
Nombre IUPAC (1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine
SMILES CC1C2CC(C2(C)C)CC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 90°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Rotación específica -42
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.