Learn More
(1R,2R)-2-PCCA hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
(1R,2R)-2-PCCA hydrochloride is a diastereomer of 2-PCCA, and acts as a potent GPR88 receptor agonist, with an EC50 of 3 nM in cell-free assay, and 603 nM in cell assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-2-PCCA hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1609563-71-4 |
| Color | Deep Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H39Cl2N3O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (94.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCC1=CC=C(C2=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@H]3[C@H](C4=CC=CC=N4)C3)=O)C=C2)C=C1.[H]Cl.[H]Cl |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?