Learn More
(1R,2R)-(-)-2-(Difenilfosfina)ciclohexilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435466 250 mg 250 miligramos
15425466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60084.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 452304-59-5 | C18H22NP | 283.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452304-59-5
Fórmula molecular C18H22NP
Peso molecular (g/mol) 283.36
Número MDL MFCD17013996
Clave InChI ZATLZEHZPXYMFE-YTXKPMTANA-N
Sinónimo 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexanamine, 1r,2r-2-diphenylphosphanyl cyclohexan-1-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r,2r-2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 1r-2alpha-diphenylphosphino cyclohexane-1beta-amine, 1r,2r---2-diphenylphosphino cyclohexylamine, 97+%, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane, 1r,2r-2-diphenylphosphino-1-aminocyclohexane,min
PubChem CID 11166387
SMILES N[C@@H]1CCCC[C@H]1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(-)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
Punto de fusión 43°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −79° (c=0.5 in Chloroform)
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(diphenylphosphanyl)cyclohexan-1-amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.35
Porcentaje de pureza ≥97%