Learn More
Clorhidrato de ácido (1R,2R)-2-aminociclopentanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 158414-44-9 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclopentanecarboxylic acid, 2-amino-, hydrochloride, (1R-trans)- (9CI), (1R,2R)-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid hydrochloride, (1R,2R)-2-aminocyclopentanecarboxylic acid hydrochloride (1:1), (1R,2R)-2-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-(1R,2R)-2-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-(1R,2R)-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (1R,2R)-2-aminociclopentano-1-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0557 |