Learn More
(1R,2R)-2-Aminociclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439785 250 mg 250 miligramos
15429147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52418.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26685-83-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (1R,2R)-2aminociclohexanecarboxílico se utiliza como intermediario de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26685-83-6
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.186
Número MDL MFCD08276263
Clave InChI USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo 1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
PubChem CID 2724640
Nombre IUPAC Ácido (1R,2R)-2-aminociclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Rotación óptica −77° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 97%