Learn More
(1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10671632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671632 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10243661 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 716-61-0 | C9H13N2O4 | 213.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 716-61-0
Fórmula molecular C9H13N2O4
Peso molecular (g/mol) 213.21
Número MDL MFCD00078126
Clave InChI OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-O
Sinónimo 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, chloramphenicol base, levoamine, 1r,2r---2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d---threo-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d-threo---2-amino-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1r,2r-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, d--threo-2-amino-1-p-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1r,2r, 1,3-propanediol, 2-amino-1-p-nitrophenyl-, d-threo--
PubChem CID 69745
ChEBI CHEBI:78660
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-nitrofenil)propan-2-aminio
SMILES [NH3+][C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 166°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Rotación específica -31
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2