Learn More
Clorhidrato de (1R,2R)-2-amino-1-[4-(metilsulfonil)fenil]-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| CAS | 56724-21-1 |
| Fórmula molecular | C10H16ClNO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,R*)]--2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4S.ClH/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(11)6-12;/h2-5,9-10,12-13H,6,11H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-amino-1-(4-metilsulfonilfenil)propano-1,3-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 281.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0489 |