Learn More
Ácido (1R,2R)-2-(3,4-difluorofenil)-ciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 220352-36-3 |
| Fórmula molecular | C10H8F2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | trans-2-(3,4-Difluoro-phenyl)-cyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8F2O2/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@H]1[C@H](C2=CC(F)=C(F)C=C2)C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,2R)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.05 |