Learn More
(1R,2R)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropanocarboxamida, TRC
Código de producto. 30376475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30376475 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30376475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447810500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
CAS 1006376-62-0
Fórmula molecular C10H9F2NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ticagrelor Impurity 81
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F2NO/c11-8-2-1-5(3-9(8)12)6-4-7(6)10(13)14/h1-3,6-7H,4H2,(H2,13,14)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 197.181