Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Difenil-1,2-etanodiamina, 99 %, 99 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043550 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10209173 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294682500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35132-20-8
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Número MDL MFCD00082769
Clave InChI PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Sinónimo 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-difeniletano-1,2-diamina
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Nombre de nota 99% (99% e.e.)
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 84.0°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH(NH2)-)2
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica + 104.00 (25.00°C c=1.1,MeOH)
Rotación específica + 104.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Porcentaje de pureza 99%,99% ee
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2