Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Difenil-1,2-etanodiamina , + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317496 250 mg 250 miligramos
11307496 1 g 1 g
15498899 5 g 5 g
15408909 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11317496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09558.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35132-20-8 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine is used as chiral solvation agent for determination of enantiomeric excess of chiral acids by NMR. It is used in various catalyst systems for asymmetric reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (1R,2R)-(+)-1,2-difenil-1,2-etanodiamina se utiliza como agente de solvatación quiral para la determinación del exceso enantiomérico de ácidos quirales por RMN. Se utiliza en varios sistemas catalizadores para reacciones asimétricas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el calor, el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35132-20-8
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Número MDL MFCD00082769
Clave InChI PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
Sinónimo 1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
PubChem CID 2724998
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-difeniletano-1,2-diamina
SMILES [NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Beilstein 2369988
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +104° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza ≥98%