Learn More
(1R,2R)-1,2-Dihidroxi-3-cicloprofeno-5-one 1,2-Ciclohexilo Ketal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-1,2-Dihydroxy-3-cyclopropen-5-one 1,2-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 111005-65-3 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3'aR,6'aR)-3'a,6'a-Dihydro-spiro[cyclohexane-1,2'-[4H]cyclopenta[1,3]dioxol]-4'-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c12-8-4-5-9-10(8)14-11(13-9)6-2-1-3-7-11/h4-5,9-10H,1-3,6-7H2/t9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C=C[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]12 |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |