Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminociclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10167503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10167503 5 g Frasco de vidrio 5 g
10131192 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10167503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364640050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20439-47-8
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00062985,MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina
SMILES NC1CCCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R, 2R)-(-)-1, 2-Diaminocyclohexane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40.0°C to 45.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 110.0°C to 114.0°C (40.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, III, 6
Condición de rotación específica − 24.50 (26.50°C c=5 1 N HCl 20°)
Rotación específica − 24.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.