Learn More
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398935 250 mg 250 miligramos
11378935 1 g 1 g
11388935 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14059.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20439-47-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane is a versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1R,2R)-(-)-1,2-diaminociclohexano es un ligando versátil para la formación de complejos metálicos. Se utiliza en la síntesis de tropocoronandos quirales que tienen utilidad potencial en catálisis asimétrica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20439-47-8
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00062985,MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
SMILES NC1CCCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 104°C to 110°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Amine-like
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Beilstein 4780911
Rotación óptica −25.5° (c=5 in 1N HCl)
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%