Learn More
(1R,2R)-1,2-ciclopentanodimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| CAS | 57287-24-8 |
| Fórmula molecular | C7H14O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R-trans)-1,2-Cyclopentanedimethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c8-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-9H,1-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CCC[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | [(1R,2R)-2-(hidroximetil)ciclopentil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0994 |