Learn More
(1R,2R)-1,2-Ciclohexanedimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 65376-05-8 |
| Fórmula molecular | C8H16O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1R-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol, (1R,2R)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CCCC[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | [(1R,2R)-2-(hidroximetil)ciclohexilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |