Learn More
(1R,2R)-1,2-Ciclohexanedimetanol 1,2-Dimetanosulfonato, TRC
Código de producto. 30366172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30366172 250 mg
30365887 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186204-35-3
Fórmula molecular C10H20O6S2
Peso molecular (g/mol) 300.39
Sinónimo (1R-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol Dimethanesulfonate, (1R,2R)-1,2-Bis(methanesulfonyloxymethyl)cyclohexane, (1R,2R)-1,2-Bis(methanesulfonyloxymethyl)cyclohexan
Nombre IUPAC [(1R,2R)-2-(metilsulfoniloximetil)ciclohexil]metilmetanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@@H]1CCCC[C@H]1COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol 1,2-Dimethanesulfonate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O6S2/c1-17(11,12)15-7-9-5-3-4-6-10(9)8-16-18(2,13)14/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0701