Learn More
[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-il)-1-metiletoxi]metil]monofeniléster, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [((1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy)methyl]monophenylester |
| CAS | 379270-35-6 |
| Fórmula molecular | C15H18N5O4P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenyl Hydrogen [(R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methylphosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N5O4P/c1-11(7-20-9-19-13-14(16)17-8-18-15(13)20)23-10-25(21,22)24-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3,(H,21,22)(H2,16,17,18)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OC3=CC=CC=C3)(O)=O)C=N2)=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil-fenoxifosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 363.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1096 |