Learn More
(1R)-2,2-Dimetilciclopropanocarboxamida, TRC
Código de producto. 30387596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387596 25 mg
30370793 10 mg
30374885 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47220025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106462-18-4
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Sinónimo Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1R)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (R)-, (-)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (R)-(-)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
SMILES CC1(C)C[C@H]1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0841