Learn More
(1R)-(1S,2S,3R,5S)-Pinanediol-N-(N-pirazinilfenilallaninoil)-1-amino-3-metil-butano-1-boronato (>90%), TRC
Product Code. 30417523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Product Code. Cantidad
30417523 50 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30417523 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP45853050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205393-22-2
Fórmula molecular C29 H39 B N4 O4
Peso molecular (g/mol) 518.46
Sinónimo N-[(1S)-2-[[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-[2-[[1-(hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl)-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, [3aS-[2[S*(R*)],3aα,4β,6β,7aα]]-
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B3O[C@@H]4C[C@@H]5C[C@@H](C5(C)C)[C@]4(C)O3
Specifications
Nombre del producto químico o material (1R)-(1S,2S,3R,5S)-Pinanediol-N-(N-pyrazinylphenylalaninoyl)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H39BN4O4/c1-18(2)13-25(30-37-24-16-20-15-23(28(20,3)4)29(24,5)38-30)34-26(35)21(14-19-9-7-6-8-10-19)33-27(36)22-17-31-11-12-32-22/h6-12,17-18,20-21,23-25H,13-16H2,1-5H3,(H,33,36)(H,34,35)/t20-,21-,23-,24+,25-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.3064