Learn More
[1R-[1Alfa(R*),3aBeta,7aAlpha]]-Octahidro-Delta,7a-dimetil-4-oxo-1H-indeno-1-pentanoico Ácido Metílico Ester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1R-(1alpha(R*),3abeta,7aalpha)]-Octahydro-delta,7a-dimethyl-4-oxo-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135359-41-0 |
| Fórmula molecular | C17H28O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [1R-[1A(R*),3Ab,7Aa]]-Octahydro-D,7A-Dimethyl-4-Oxo-1H-Indene-1-Pentanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28O3/c1-12(6-4-8-16(19)20-3)13-9-10-14-15(18)7-5-11-17(13,14)2/h12-14H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,17-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=O)CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-[(1R,3aR,7aR)-7a-metil-4-oxo-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]hexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.2038 |