Learn More
[1R-[1Alfa(R*), 2Beta]]-Alfa-Metoxi-bencenoacético Ácido 1,2,3,4-Tetrahidro-7-metoxi-2-[(1-oxopropil)amino]-1-naftalenílico Éster, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1R-(1alpha(R*),2beta)]-alpha-Methoxy-benzeneacetic Acid 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-1-naphthalenyl Ester |
| CAS | 88058-69-9 |
| Fórmula molecular | C23H27NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27NO5/c1-4-20(25)24-19-13-11-15-10-12-17(27-2)14-18(15)22(19)29-23(26)21(28-3)16-8-6-5-7-9-16/h5-10,12,14,19,21-22H,4,11,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t19-,21?,22-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)N[C@@H]1CCc2ccc(OC)cc2[C@H]1OC(=O)C(OC)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [(1R,2R)-7-metoxi-2-(propanoilamino)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il] 2-metoxi-2-fenilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 397.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.1889 |