Learn More
(1R)-(-)-(10-canforsulfonil)oxaziridina, TRC
Código de producto. 30347047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347047 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30347047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17509525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
CAS 104372-31-8
Fórmula molecular C10 H15 N O3 S
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N4OC34C2
Nombre IUPAC 11,11-dimetil-5-oxa-3 λ6-tia-4-azatetraciclo[6.2.1.01,6.04,6]undecano 3,3-dióxido
Peso molecular (g/mol) 229.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0773