Learn More
Cloruro de (1R)-(-)-10-canforsulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-(-)-10-Camphorsulfonyl Chloride |
| CAS | 39262-22-1 |
| Fórmula molecular | C10 H15 Cl O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(1S,4R)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.043 |