Learn More
Ácido (1R)-(-)-10-canforsulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic Acid |
| CAS | 35963-20-3 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (-)-10-Camphorsulfonic Acid, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R)-, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid, (-)-(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, (-)-10-Camphorsulfonic acid, (-)-Camphorsulfonic acid, (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-CSA, (R)-Camphor-10-sulfonic acid, L(-)-Camphor-10-sulfonic acid, l-10-Camphorsulfonic acid, l-Camphorsulfonic acid, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1R)-, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid, (-)-(1R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, (-)-10-Camphorsulfonic acid, (-)-Camphorsulfonic acid, (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-10-Camphorsulfonic acid, (1R)-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid, (R)-(-)-CSA, (R)-Camphor-10-sulfonic acid, L(-)-Camphor-10-sulfonic acid, l-10-Camphorsulfonic acid, l-Camphorsulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | ácido [(1S,4R)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 232.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0769 |