Learn More
(1R)-10-Alcanforsulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11478510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478510 1 g 1 g
11488510 5 g 5 g
11498510 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044358.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72597-34-3
Fórmula molecular C10H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 231.31
Número MDL MFCD00151500
Clave InChI SBLUNABTQYDFJM-MHPPCMCBSA-N
Sinónimo 1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide
PubChem CID 12840037
Nombre IUPAC [(4R)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonamida
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-10-Camphorsulfonamide
Punto de fusión 134°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo