Learn More
(1R,1'S)-octahidro-1-(2'-yodo-1'-metiletil)-7a-metil-inden-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,1'S)-Octahydro-1-(2'-iodo-1'-methylethyl)-7a-methyl-inden-4-one |
| CAS | 145372-32-3 |
| Fórmula molecular | C13H21IO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [1R-[1alpha(S*),3abeta,7aalpha]]-Octahydro-1-(2-iodo-1-methylethyl)-7a-methyl-H-inden-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21IO/c1-9(8-14)10-6-7-13(2)11(10)4-3-5-12(13)15/h9-11H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11?,13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CI)[C@@H]1CC[C@]2(C)C1CCCC2=O |
| Nombre IUPAC | (1R,3aR)-1-[(2S)-1-yodopropan-2-il]-3a-metil-2,3,5,6,7,7a-hexahidro-1H-inden-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0637 |