Learn More
(1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, Mikromol™
Código de producto. 30458269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458269 4 x 25 mg -
17971386 100 mg 100 miligramos
17971476 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458269 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1342.0700254AMP
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 180272-45-1
Nombres de analitos o componentes (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (1R)-, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (R)-, (-)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C1Cc2ccccc2[C@H](N1)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 209.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1204 g/mol