Learn More
(1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, Mikromol™
Descripción
(1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 180272-45-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (1R)-, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (R)-, (-)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2[C@H](N1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina |
| Mostrar más |