Learn More
(1R)-1-(3,4-dimetoxifenil)-1,2-etanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,2-ethanediol |
| CAS | 326491-79-6 |
| Fórmula molecular | C10H14O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-3-7(8(12)6-11)5-10(9)14-2/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)[C@@H](O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0892 |