Learn More
Ácido (1R)-1-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilaminoetanosulfónico (adrenalina beta-sulfonato), Mikromol™
Código de producto. 30052491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052491 25 mg 25 miligramos
18092360 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052491 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0614.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (1R)-1-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilaminoetanosulfónico (adrenalina beta-sulfonato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adrenaline beta-Sulphonate
CAS 78995-75-2
Nombres de analitos o componentes Adrenaline beta-Sulphonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1R)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanesulphonic Acid, Adrenaline beta-Sulphonate, Adrenaline Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)/t9-/m0/s1
SMILES CNC[C@@H](c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1R)-1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)etanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 247.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0514 g/mol