Learn More
Clorhidrato de (1R)-1-(1-naftil)etilamina, Mikromol™
Código de producto. 17993576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17993576 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17993576 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3370.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1R)-1-(1-naftil)etilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 82572-04-1
Nombres de analitos o componentes (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (1R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC (1R)-1-naftalen-1-iletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 1017.64
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1015.463 g/mol