missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de Benfluorex, TRC

Código de producto. 18070840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18070840 1 mg 1 miligramo
18082730 5 mg 5 miligramos
18022140 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18070840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1350001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 23642-66-2
Fórmula molecular C19 H20 F3 N O2. Cl H
Sinónimo Etanol, 2-[[1-metil-2-[3-(trifluorometil)fenil]amino-, 1-benzoato, clorhidrato (1:1) ∣Etanol, 2-[[1-1-metil-2-[3-(trifluorometil)fenil]amino], benzoato (éster), cloruro (9CI) ∣etanol, 2-[[α-metil-m-(trifluorometil)fenil]amino-, benzoato (éster), clorhidrato (8CI) ±∣()-N-(2-benzoiloxietil)norfenfluramina clorururo∣de Benfluorex cloruro∣JP 992∣Mediador∣mediaxal∣S 992

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Benfluorex, clorhidrato
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1213
Número MDL MFCD00058493
Peso molecular 387.82
Clave InChI NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-({1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethyl benzoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 387.83
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.