Learn More
Tocris Bioscience™ 1M7
Descripción
1M7 is a reagent for RNA SHAPE-MaP experiments. Enables analysis of RNA secondary structures at single nucleotide resolution in <70 seconds.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione |
| CAS | 73043-80-8 |
| Sinónimo | 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C9H6N2O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.15 |
| Pureza | 95% |