Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de hidroxilamina al 50 % y 1M TEAB para experimentos con TMT
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
TEAB preformulado y hidroxilamina al 50 % diseñados para su empleo en etiquetado TMT y supresión de péptidos.
El bicarbonato trietilamonio (TEAB) es un tampón de disolución 10X para experimentos de etiquetado isobárico de masas. La hidroxilamina al 50 % es un reactivo de supresión 10X para el etiquetado amino-reactivos para experimentos con TMT.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tampón |
| Línea de productos | TMT |
| Contenido y almacenamiento | Se debe almacenar protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. |
| Material de partida | Lisado celular |
| Paso del flujo de trabajo | Etiquetado de proteínas |
| Cantidad | 50 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine