Learn More
Econix™ Recipientes de residuos no punzantes con base de papel liso Bio-bins™ para uso general solamente
Tienda Econix ProductosDescripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L, 2,5 L |
| Certificaciones/conformidad | No obligatorio |
| Tipo de tapón | Sello temporal |
| Descripción | Pliegue plano para optimización del espacio |
| Color | Blanco, Verde |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 x 110 x 180 mm |
| Altura (métrico) | 180 mm, 120 mm |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | No estéril |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Mostrar más |