Learn More
JT Baker Ammonium Acetate BAKER ANALYZED Reagent 1kg
Marca:  JT Baker 0011.1000
Ammonium Acetate BAKER ANALYZED Reagent 1kg
Código de producto. 10010420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    125.11€ / 1 Kg
    Ahorro 45.89€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026