Learn More
1H-Tetrazol, 0,45 M en acetonitrilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
45 mL
200 mL
450 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
45 ml
450 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473699 450 mL 450 ml
15483699 45 mL 45 ml
15463699 200 mL 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61034.AO
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo de acoplamiento para la preparación de polinucleótidos
1H-Tetrazole is used as a bioisostere for the carboxylate group. It is also used as coupling reagent for preparation of polynucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-tetrazol se utiliza como bioisóstero para el grupo carboxilato. También se utiliza como reactivo de acoplamiento para la preparación de polinucleótidos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-94-8
Fórmula molecular CH2N4
Peso molecular (g/mol) 70.055
Número MDL MFCD00005247
Clave InChI KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67519
ChEBI CHEBI:33193
Nombre IUPAC 2H-tetrazol
SMILES C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Tetrazole
Densidad 0.798
Cantidad 450 mL
Número UN UN1648
Beilstein 105799
Índice Merck 14,2786
Sinónimo 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,45 M en acetonitrilo
Forma física Líquido